missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ly-6B.2 Antibody (7/4), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-13077AF750
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Ly-6B.2 Monoclonal antibody specifically detects Ly-6B.2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Specifikationer
| Ly-6B.2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 7/4 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen | |
| Candidate of metastasis 1, COM1P8, nuclear protein 1, nuclear protein, transcriptional regulator, 1, p8, Protein p8 | |
| Cultured bone marrow cells | |
| 0.125 mL | |
| Apoptosis | |
| Mouse | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering