Läs mer
Ly-6G/Ly-6C Antibody (RB6-8C5), PerCP, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-00441PCP
Produktkod. 18077298
  • 4410.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Ly-6G/Ly-6C Monoclonal specifically detects Ly-6G/Ly-6C in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Ly-6G/Ly-6C
Monoclonal
PerCP
PBS with 0.05% Sodium Azide
LY6G
Normal mouse bone marrow.
0.1 mL
Dendritic Cell Markers, Inflammation, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell
546644
Mouse
Purified
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
RB6-8C5
Flow Cytometry
GR, Gr-1, Ly-6, Ly6G
Rat
Protein A or G purified
RUO
Primary
Studies indicate that in the bone marrow and lysed whole blood, the antibody clone RB6-8C5 also reacts with an additional subpopulation of Ly-6C high cells.
Store at 4C in the dark.
IgG2b κ
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only