Läs mer
LY 88074, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LY 88074 |
| CAS | 177744-96-6 |
| Molekylformel | C21H14O4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl](4-hydroxyphenyl)methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H14O4S/c22-14-5-1-12(2-6-14)20(25)19-17-10-9-16(24)11-18(17)26-21(19)13-3-7-15(23)8-4-13/h1-11,22-24H |
| LEDER | OC1=CC=C2C(SC(C3=CC=C(O)C=C3)=C2C(C4=CC=C(O)C=C4)=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.4 |