missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

LY2109761, MedChemExpress

Produktkod. 16487707
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16487707 5 mg
16455746 100 mg
16444978 10 mg
16411227 50 mg
16411036 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16487707 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12075

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress LY2109761 is an orally active, selective TGF-β receptor type I/II inhibitor with Kis of 38 nM and 300 nM, respectively.

LY2109761 is an orally active, selective TGF-β receptor type I/II inhibitor with Kis of 38 nM and 300 nM, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material LY2109761
CAS 700874-71-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H27N5O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (56.62 mM; Need ultrasonic)
LEDER N12N=C(C(C3=C4C=CC(OCCN5CCOCC5)=CC4=NC=C3)=C1CCC2)C6=NC=CC=C6
Molekylvikt (g/mol) 441.52
Formel vikt 441.52
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.