missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

LY2119620, MedChemExpress

Produktkod. 16489427
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16489427 5 mg
16473506 25 mg
16442957 50 mg
16436976 100 mg
16436898 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16489427 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15885

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress LY2119620 is a high-affinity muscarinic M2/M4 receptor agonist.

LY2119620 is a high-affinity muscarinic M2/M4 receptor agonist.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material LY2119620
CAS 886047-22-9
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H24ClN5O3S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 67.5 mg/mL (154.13 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=C(C(NC2CC2)=O)SC3=C1C(C)=C(Cl)C(OCC(N4CCN(C)CC4)=O)=N3
Molekylvikt (g/mol) 437.94
Formel vikt 437.94
Procent renhet 98.77%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.