Läs mer
LY2183240, MedChemExpress
Produktkod. 16464218
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16464218 10 mg -
16460557 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16464218 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10865
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress LY2183240 is a highly potent blocker of anandamide uptake (IC50= 270 pM; Ki=540 nM).
LY2183240 is a potent, covalent inhibitor of the endocannabinoid-degrading enzyme fatty acid amide hydrolase (FAAH) with an IC50 of 12.4 nM. LY2183240 inactivates FAAH by carbamylation of the enzyme's serine nucleophile. LY2183240 also inhibits several other brain serine hydrolases with IC50s of 5.3, 0.09, 8.2 nM for MAG lipase, bh6 and KIAA1363, respectively .
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LY2183240
Fysisk form Solid
CAS 874902-19-9
Färg Light Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H17N5O
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (162.68 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N(C)C)N1N=NN=C1CC(C=C2)=CC=C2C3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 307.35
Formel vikt 307.35
Procent renhet 98.01%