Läs mer
LY223982, MedChemExpress
Produktkod. 16487407
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16487407 5 mg
1 options
Produktkod. 16487407 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112737
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress LY223982 is a potent and specific inhibitor of leukotriene B4 receptor, with an IC50 of 13.2 nM against [3H]LTB4 binding to LTB4 receptor.
LY223982 is a potent and specific inhibitor of leukotriene B4 receptor, with an IC50 of 13.2 nM against [3H]LTB4 binding to LTB4 receptor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LY223982
CAS 117423-74-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H30O7
Kvantitet 5 mg
Synonym CGS23131 SKF107324
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (198.98 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CCC1=CC(C(C2=CC=CC(C(O)=O)=C2)=O)=CC=C1OCCCC/C=C/C3=CC=C(OC)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 502.56
Formel vikt 502.56
Procent renhet 97.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation