Läs mer
MedChemExpress LY2334737
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 389.39 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 99.02% |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (256.81 mM) |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 892128-60-8 |