Läs mer
MedChemExpress LY2334737
Produktkod. 16405808
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16405808 10 mg
1 options
Produktkod. 16405808 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY13672
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress LY2334737 is an nucleoside analog and is an orally active prodrug of Gemcitabine. LY2334737 exhibits inhibitory activity against enterovirus A71 (EV-A71) infection. LY2334737 has antiviral and anticancer effects.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 389.39 g/mol
Produkttyp Reference compound
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
Renhet 99.02%
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (256.81 mM)
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 892128-60-8