Läs mer
LY2365109 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
LY2365109 hydrochloride is a potent and selective GlyT1 inhibitor, with an IC50 of 15.8 nM for glycine uptake in cells over-expressing hGlyT1a.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LY2365109 hydrochloride |
| CAS | 1779796-27-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H28ClNO5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (73.48 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C(O)CN(CCOC1=CC=C(C2=CC=C(OCO3)C3=C2)C=C1C(C)(C)C)C.Cl[H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.91 |
| Formel vikt | 421.91 |
| Visa mer |