Läs mer
LY2409881 trihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
LY2409881 trihydrochloride is a selective IκB kinase β (IKK2) inhibitor with an IC50 of 30 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LY2409881 trihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 946518-60-1 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H32Cl4N6OS |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (24.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | O=C(C1=C(C=C(C2=NC(NCCCN3CCN(C)CC3)=NC=C2Cl)S4)C4=CC=C1)NC5CC5.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl |
| Visa mer |