Läs mer
LY2452473, MedChemExpress
Produktkod. 16491097
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16491097 50 mg 50mg
16417597 5 mg 5mg
16415636 100 mg 100mg
16404848 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491097 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY114530
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress LY2452473 is an orally bioavailable, selective androgen receptor modulator (SARM).
LY2452473 is an orally bioavailable, selective androgen receptor modulator (SARM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LY2452473
CAS 1029692-15-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H22N4O2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (166.92 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N[C@@H]1CC(N(C2=C3C=C(C=C2)C#N)CC4=NC=CC=C4)=C3C1)OC(C)C
Molekylvikt (g/mol) 374.44
Formel vikt 374.44
Procent renhet 98.13%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death