Läs mer
LY2794193, MedChemExpress
Produktkod. 16477647
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16477647 5 mg -
16451147 50 mg 50mg
16435676 100 mg -
16424898 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16477647 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY119243
MedChemExpress LY2794193 is a highly potent and selective mGlu3 receptor agonist (hmGlu3 Ki=0.927 nM,EC50=0.47 nM; hmGlu2 Ki=412 nM,EC50=47.5 nM).
LY2794193 is a highly potent and selective mGlu3 receptor agonist (hmGlu3 Ki=0.927 nM,EC50=0.47 nM
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LY2794193
CAS 2173037-97-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H18N2O6
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 3.33 mg/mL (9.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.98 mM; ultrasonic and adjust pH to 14 with NaOH)
LEDER O=C([C@@]1(N)[C@]2([H])[C@@H](C(O)=O)[C@]2([H])[C@@H](NC(C3=CC=CC(OC)=C3)=O)C1)O
Molekylvikt (g/mol) 334.32
Formel vikt 334.32
Procent renhet 95.46%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation