Läs mer
LY2828360, MedChemExpress
Beskrivning
LY2828360 is a slowly acting but efficacious G protein-biased cannabinoid (CB2) agonist, inhibiting cAMP accumulation and activating ERK1/2 signaling.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LY2828360 |
| CAS | 1231220-79-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H27ClN6O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20.83 mg/mL (48.79 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN1CCN(C2=C3N=C(C4=CC=CC=C4Cl)N(C5CCOCC5)C3=NC(C)=N2)CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.94 |
| Formel vikt | 426.94 |
| Visa mer |