Läs mer
LY2857785, MedChemExpress
Beskrivning
LY2857785 is a type I reversible and competitive ATP kinase inhibitor against CDK9 (IC50 11 nM) and other transcription kinases CDK8 (IC50 16 nM), and CDK7 (IC50 246 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LY2857785 |
| CAS | 1619903-54-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H36N6O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 10 mg/mL (22.29 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C1=C2C=C(C3=NC(N[C@H]4CC[C@H](NC5CCOCC5)CC4)=NC=C3)C=CC2=NN1C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 448.6 |
| Formel vikt | 448.6 |
| Visa mer |