Läs mer
LY2874455, MedChemExpress
Produktkod. 16486156
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16486156 100 mg -
16478327 5 mg -
16425638 10 mg -
16401807 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16486156 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13304
MedChemExpress LY2874455 is a pan-FGFR inhibitor with IC50s of 2.8, 2.6, 6.4, 6 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, respectively.
LY2874455 is a pan-FGFR inhibitor with IC50s of 2.8, 2.6, 6.4, 6 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LY2874455
CAS 1254473-64-7
Färg Pink
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H19Cl2N5O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (112.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=CN=CC(Cl)=C1[C@@H](C)OC2=CC=C(NN=C3/C=C/C4=CN(CCO)N=C4)C3=C2
Molekylvikt (g/mol) 444.31
Formel vikt 444.31
Procent renhet 97.23%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease