Läs mer
Invitrogen™ LY294002
Produktkod. 10180773
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10180773 5 mg Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10180773 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PHZ1144
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
LY294002
LY294002 är en potent och specifik cellpermeabel hämmare av fosfatidylinositol 3-kinas (PI3-kinas).
Format/Formulering: Lyofiliserad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store in freezer (-5 to -30°C).
Gen-ID (Entrez) 5294
Reningsmetod TLC
Frakt skick Dry Ice
Specifik hämning eller mål PI3-Kinase
Sterilitet Non-sterile
Kvantitet 5 mg
Produkttyp Inhibitor
Inhibitor egenskaper Chemical
Molekylvikt (g/mol) 307.4
Inhibitorer Kinase Inhibitor (PI 3-Kinase Inhibitor), Kinase Inhibitor
Form Solid