missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

LY2955303, MedChemExpress

Produktkod. 16490497
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16490497 50 mg
16484148 10 mg
16466857 5 mg
16402976 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16490497 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107765

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress LY2955303 is a potent and selective retinoic acid receptor gamma (RARγ) antagonist with a Ki of 1.09 nM.

LY2955303 is a potent and selective retinoic acid receptor gamma (RARγ) antagonist with a Ki of 1.09 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material LY2955303
Fysisk form Solid
CAS 1433497-19-8
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C36H42N4O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 30 mg/mL (51.84 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER CC(C)(C1=CC(C(C)(C)C)=CC(C2=CC(C3=CC=C(C(O)=O)C=C3)=NN2C4=CC=C(C(N5CCN(C)CC5)=O)C=C4)=C1)C
Molekylvikt (g/mol) 578.74
Formel vikt 578.74
Procent renhet 99.16%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.