Läs mer
LY2979165, MedChemExpress
Produktkod. 16475578
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16475578 10 mg -
16461329 1 mg -
16458277 5 mg -
16441747 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16475578 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13239
MedChemExpress LY2979165 is the alanine prodrug of 2812223, a selective and potent orthosteric mGlu2 receptor agonist.
LY2979165 is the alanine prodrug of 2812223, a selective and potent orthosteric mGlu2 receptor agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LY2979165
Fysisk form Solid
CAS 1311385-32-6
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H22N6O6S
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (128.07 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.56 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER [H][C@]12[C@](C(O)=O)(C[C@H]([C@]1([C@@H]2C(O)=O)[H])SC3=NN=CN3)NC([C@H](C)N)=O.N.O
Molekylvikt (g/mol) 390.42
Formel vikt 390.42
Procent renhet 98.0%