Läs mer
LY3009120, MedChemExpress
Beskrivning
LY3009120 (DP-4978) is a pan RAF inhibitor which inhibits BRAFV600E, BRAFWT and CRAFWT with IC50s of 5.8, 9.1 and 15 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LY3009120 |
| CAS | 1454682-72-4 |
| Färg | Earth Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H29FN6O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | DP-4978 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 38 mg/mL (89.51 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=CC(C2=CC3=CN=C(NC)N=C3N=C2C)=C(C)C=C1F)NCCC(C)(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.51 |
| Visa mer |