Läs mer
LY310762, MedChemExpress
Produktkod. 16495728
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16495728 10 mg 10mg
16411897 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16495728 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13527
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress LY310762 is a 5-HT1D receptor antagonist with Ki of 249 nM, having a weaker affinity for 5-HT1B receptor.
LY310762 is a 5-HT1D receptor antagonist with Ki of 249 nM, having a weaker affinity for 5-HT1B receptor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LY310762
CAS 192927-92-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H28ClFN2O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 18.33 mg/mL (42.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(CCN2CCC(C(C3=CC=C(F)C=C3)=O)CC2)C4=C(C=CC=C4)C1(C)C.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 430.94
Formel vikt 430.94
Procent renhet 99.84%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation