Läs mer
LY3177833, MedChemExpress
Produktkod. 16489446
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16489446 50 mg
16482748 10 mg
16405497 5 mg
16404216 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16489446 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100023
MedChemExpress LY3177833 is a CDC7 and pMCM2 inhibitor with IC50 values of 3.3 nM and 290 nM, respectively.
LY3177833 is a CDC7 and pMCM2 inhibitor with IC50 values of 3.3 nM and 290 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LY3177833
Fysisk form Solid
CAS 1627696-51-8
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H12FN5O
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (96.99 mM)
LEDER O=C1N[C@@](C)(C2=NC=NC=C2F)C3=C1C=C(C4=CNN=C4)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 309.3
Formel vikt 309.3
Procent renhet 99.76%