Läs mer
LY3295668, MedChemExpress
Beskrivning
LY3295668 (AK-01) is a potent, orally active and highly specific Aurora-A kinase inhibitor, with Ki values of 0.8 nM and 1038 nM for AurA and AurB, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LY3295668 |
| CAS | 1919888-06-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H26ClF2N5O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | AK-01 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (204.10 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C([C@@]1(CC2=NC(NC3=NNC(C)=C3)=CC=C2F)C[C@@H](C)N(CC4=CC=CC(Cl)=C4F)CC1)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 489.95 |
| Visa mer |