Läs mer
LY334370, MedChemExpress
Produktkod. 16463798
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16463798 10 mg -
16460177 50 mg 50mg
16452866 25 mg -
16416527 5 mg -
16414856 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16463798 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103107
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress LY334370 is a selective 5-HT1F receptor agonist with a Ki of 1.6 nM.
LY334370 is a selective 5-HT1F receptor agonist with a Ki of 1.6 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LY334370
CAS 182563-08-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H22FN3O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 55.5 mg/mL (157.93 mM)
LEDER O=C(C1=CC=C(F)C=C1)NC2=CC3=C(C=C2)NC=C3C4CCN(C)CC4
Molekylvikt (g/mol) 351.42
Formel vikt 351.42
Procent renhet 99.8%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation