Läs mer
LY341495, MedChemExpress
Beskrivning
LY341495 is a metabotropic glutamate receptor (mGluR) antagonist with IC50s of 21 nM, 14 nM, 7.8 μM, 8.2 μM, 170 nM, 990 nM, 22 μM for mGlu2, mGlu3, mGlu1a, mGlu5a, mGlu8, mGlu7, and mGlu4 receptors, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LY341495 |
| CAS | 201943-63-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H19NO5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 6 mg/mL (16.98 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)[C@@H]1[C@H](C1)[C@@](N)(CC2C3=C(C=CC=C3)OC4=C2C=CC=C4)C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.37 |
| Formel vikt | 353.37 |
| Visa mer |