missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
STEMCELL Technologies LY364947
Beskrivning
- LY364947 is a selective inhibitor of the TGFβ/Activin/NODAL pathway that inhibits ALK5 (IC50 = 59 nM)(Sawyer et al.) LY364947 less effectively inhibits TGFβRII (IC50 = 400 nM), p38 MAPK (IC50 = 740 nM), and mixed lineage kinase-7 (MLK-7; IC50 = 1,400 nM) (Li et al., 2006; Sawyer et al.)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 396129-53-6 |
| Synonym | E-616451; HTS 466284; TGF-β RI Kinase Inhibitor |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylformel | C17H12N4 |
| Renhet | ≥98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?