Läs mer
LY404039, MedChemExpress
Beskrivning
LY404039 is a potent, selective and orally active mGluR2 and mGluR3 agonist with Kis of 149 nM and 92 nM for recombinant human mGluR2 and mGluR3, respectively. LY404039 shows >100-fold selectivity for mGluR2/3 over other receptors/transproters. LY404039 has antipsychotic and anxiolytic effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LY404039 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 635318-11-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C7H9NO6S |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | H2O : 5.2 mg/mL (22.11 mM; ultrasonic and adjust pH to 6 with NaOH) ∣DMSO : 3.84 mg/mL (16.33 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C([C@]1(N)CS([C@@]2([H])[C@H](C(O)=O)[C@@]12[H])(=O)=O)O |
| Visa mer |