Läs mer
LY450108, MedChemExpress
Beskrivning
LY450108 is a potent AMPA receptor potentiator. LY450108 has the potential for depression and Parkinson's disease research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LY450108 |
| CAS | 376594-67-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H22F2N2O3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (126.12 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.52 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | FC1=CC(F)=CC(C(NC2=CC=C([C@@H](C)CNS(C(C)C)(=O)=O)C=C2)=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.45 |
| Formel vikt | 396.45 |
| Visa mer |