Läs mer
Lycopene (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lycopene |
| CAS | 502-65-8 |
| Molekylformel | C40 H56 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | ψ,ψ-Carotene, Lycopene, all-trans- (8CI), (6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E,20E,22E,24E,26E)-2,6,10,14,19,23,27,31-Octamethyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridecaene, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-Octamethyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridecaene, (all-E)-Lycopene, 2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-Dotriacontatridecaene, 2,6,10,14,19,23,27,31-octamethyl-, (6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E,20E,22E,24E,26E)-, C.I. 75125, E 160d, Lyco Vit, Lyconat, Lycopene, Lycopene 7, Lycopene Base, Lycored, Mexoryl SAQ, NSC 407322, Redivivo, Solanorubin, Tomat-O-Red, all-trans-Lycopene, trans-Lycopene |
| InChI formel | InChI=1S/C40H56/c1-33(2)19-13-23-37(7)27-17-31-39(9)29-15-25-35(5)21-11-12-22-36(6)26-16-30-40(10)32-18-28-38(8)24-14-20-34(3)4/h11-12,15-22,25-32H,13-14,23-24H2,1-10H3/b12-11+,25-15+,26-16+,31-17+,32-18+,35-21+,36-22+,37-27+,38-28+,39-29+,40-30+ |
| LEDER | CC(=CCC\C(=C\C=C\C(=C\C=C\C(=C\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\CCC=C(C)C)\C)\C)\C)C |
| IUPAC-namn | (6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E,20E,22E,24E,26E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octamethyldotriaconta-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-tridecaene |
| Molekylvikt (g/mol) | 536.87 |
| Formel vikt | 536.4382 |