missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lykopen,> 90 %, MP Biomedicals™

Produktkod. 11486801 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486801 5 mg 5mg
11476801 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11486801 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219868405

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 502-65-8
Molekylformel C40H56
Molekylvikt (g/mol) 536.888
InChI-nyckel OAIJSZIZWZSQBC-GYZMGTAESA-N
Synonym lycopene, psi,psi-carotene, all-trans-lycopene, trans-lycopene, lycopene 7, lycored, lycopene van, lycopene, all-trans, unii-sb0n2n0wv6, ccris 7925
PubChem CID 446925
ChEBI CHEBI:15948
IUPAC-namn (6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E,20E,22E,24E,26E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametyldotriaconta-2,6,8,10,12,14,16,2320,tricadeen
LEDER CC(=CCCC(=CC=CC(=CC=CC(=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)C=CC=C(C)CCC=C(C)C)C)C)C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lycopene
Färg Rött
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 536.9
Procent renhet >90%
Fysisk form Crystalline Needles
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.