Läs mer
Lycopene, MedChemExpress
Beskrivning
Lycopene is naturally occurring carotenoids found in tomato, tomato products, and in other red fruits and vegetables
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lycopene |
| CAS | 502-65-8 |
| Färg | Reddish Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C40H56 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | THF : 5 mg/mL (9.31 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| LEDER | C/C(C)=C\CC/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(CC/C=C(C)\C)\C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 536.87 |
| Formel vikt | 536.87 |
| Visa mer |