Läs mer
Lycopsamin 100 μg/ml i vatten, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30320455
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30320455 1 ml
1 options
Produktkod. 30320455 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14653500WA100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lycopsamine
CAS 10285-07-1
Analyt- eller komponentnamn Lycopsamine
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C15 H25 N O5
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, [1R-[1α,7(2S*,3S*),7aβ]]-, Lycopsamine (7CI,8CI), (+)-Lycopsamine, 3'-epi-Intermedine, Retronecine 9-((-)-viridiflorate)
InChI formel InChI=1S/C15H25NO5/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)21-8-11-4-6-16-7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12+,13+,15-/m0/s1
LEDER CC(C)[C@](O)([C@H](C)O)C(=O)OCC1=CCN2CC[C@@H](O)[C@@H]12
IUPAC-namn [(7R,8R)-7-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydro-3H-pyrrolizin-1-yl]metyl(2S)-2-hydroxy-2-[(1S)-1-hydroxyetyl]-3-metylbutanoat
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 299.363
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 299,173 g/mol