missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lycoramine, TRC

Produktkod. 30481524
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481524 5 mg
30476004 250 mg
30478881 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30481524 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL4876005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 21133-52-8
Molekylformel C17 H23 N O3
Molekylvikt (g/mol) 289.37
Synonym 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,7,8,9,10,11,12-octahydro-3-methoxy-11-methyl-, (4aS,6S,8aR)-, 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,7,8,9,10,11,12-octahydro-3-methoxy-11-methyl-, (4aS,6S,8aS)- (9CI), Galanthamine, 1,2-dihydro-, Galanthamine, dihydro- (6CI), Lycoramine (7CI,8CI), (4aS,6S,8aR)-4a,5,7,8,9,10,11,12-Octahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, (-)-Lycoramine, 1,2-Dihydrogalanthamine, Dihydrogalanthamine, 6β-Octahydrogalantamine, Dihydrogalantamine
LEDER COc1ccc2CN(C)CC[C@@]34CC[C@H](O)C[C@@H]3Oc1c24

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (-)-Lycoramine
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17/h3-4,12,14,19H,5-10H2,1-2H3/t12-,14-,17-/m0/s1
Formel vikt 289.1678
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.