Läs mer
MedChemExpress Lycorine hydrochloride
Produktkod. 16464807
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16464807 50 mg
1 options
Produktkod. 16464807 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0289
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
MedChemExpress Lycorine hydrochloride is the main active ingredient of the herbal medicine derived from Lycoris radia and is also a melanoma vasculogenic inhibitor and has anti-tumor activity. Lycorine hydrochloride effectively inhibits mitotic proliferation of Hey1B cells (IC50 of 1.2 μM).
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Molekylvikt (g/mol) 323.77 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 2188-68-3
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.35%
Löslighet DMSO : 25 mg/mL (77.22 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (51.49 mM∣Need ultrasonic)
Mål Autophagy∣Bacterial∣Virus Protease