Läs mer
Lycorine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lycorine Hydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO4.ClH/c18-11-3-8-1-2-17-6-9-4-12-13(21-7-20-12)5-10(9)14(15(8)17)16(11)19;/h3-5,11,14-16,18-19H,1-2,6-7H2;1H/t11-,14-,15+,16+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 323.0924 |