Läs mer
Lymecycline (85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lymecycline |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H38N4O10/c1-28(42)13-7-6-9-17(34)18(13)22(35)19-14(28)11-15-21(33(2)3)23(36)20(25(38)29(15,43)24(19)37)26(39)32-12-31-10-5-4-8-16(30)27(40)41/h6-7,9,14-16,21,31,34,36-37,42-43H,4-5,8,10-12,30H2,1-3H3,(H,32,39)(H,40,41)/t14-,15-,16-,21-,28+,29-/m0/s1 |
| Formel vikt | 602.2588 |