Läs mer
STEMCELL Technologies Lymphoprep™
Produkttyp:
250 ml
500 ml
3000 ml
Kvantitet:
1 x 250 ml flaska
1 x 500 ml flaska
6 x 500 ml flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Lymphoprep™ is a density gradient medium recommended for the isolation of mononuclear cells from peripheral blood, cord blood, and bone marrow by exploiting differences in cell density
- Granulocytes and erythrocytes have a higher density than mononuclear cells and therefore sediment through the Lymphoprep™ layer during centrifugation
- Lymphoprep™ can be substituted for Ficoll-Paque™ without any need to change your existing protocols and is fully compatible with both SepMate™ and RosetteSep™
- Lymphoprep™ has a density of 1.077 g/mL
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 6 x 500 ml flaskor |
| Celltyp | Mononuclear Cells |
| För användning med (applikation) | Cell Isolation |
| Produkttyp | 3000 ml |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.