Läs mer
Lyn-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16495716
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16495716 100 mg -
16481187 50 mg 50mg
16427687 5 mg -
16414948 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16495716 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12039
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Lyn-IN-1 (Bafetinib analog) is a potent and selective dual Bcr-Abl/Lyn inhibitor, extracted from patent WO2014169128A1.
Lyn-IN-1 (Bafetinib analog) is a potent and selective dual Bcr-Abl/Lyn inhibitor, extracted from patent WO2014169128A1.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lyn-IN-1
Fysisk form Solid
CAS 887650-05-7
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H31F3N8O
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym Bafetinib analog
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (86.71 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC=C(C)C(NC2=NC=C(C3=CN=CN=C3)C=N2)=C1)C4=CC=C(CN5C[C@@H](N(C)C)CC5)C(C(F)(F)F)=C4
Molekylvikt (g/mol) 576.62
Formel vikt 576.62
Procent renhet 98.66%