Läs mer
Lynestrenol, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Lynestrenol |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O/c1-3-20(21)13-11-18-17-9-8-14-6-4-5-7-15(14)16(17)10-12-19(18,20)2/h1,6,15-18,21H,4-5,7-13H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| Formel vikt | 284.214 |