Läs mer
Thermo Scientific™ LYNX 4000 och 6000 Superspeed-centrifuger med innovativ GreenCool-teknik
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
Thermo Scientific LYNX Superspeed Centrifuge-serien levererar kraftfull prestanda med banbrytande enkelhet och hållbar innovation. Den har GreenCool-teknologi, ett nästa generations naturligt kylsystem för kylmedel (CO2). Denna teknik minskar miljöpåverkan med en global uppvärmningspotential (GWP) på 1, samtidigt som ozonvänlig drift säkerställs. Denna avancerade teknik minskar energiförbrukningen och förbättrar den totala kylprestandan. Dessutom erbjuder LYNX-serien förbättrad bekvämlighet med enklare hantering och tystare drift, vilket bidrar till en sömlös och trevlig användarupplevelse. Den minskade energiförbrukningen och den effektiva designen bidrar också till lägre driftskostnader, vilket gör LYNX-centrifugerna till ett kostnadseffektivt val för laboratorier.
Finns i två modeller:
LYNX 4000: Designad för vardagliga laboratoriebehov, erbjuder den upp till 4 liters kapacitet (4 x 1000 ml) och hastighet upp till 68 905 × g, och stöder en mängd olika rör, flaskor och plattor.
LYNX 6000: Designad för högpresterande applikationer, den erbjuder upp till 6 liters kapacitet (6 × stycken 1000 ml) och hastigheter upp till 100 605 x g. En bred rotorportfölj stödjer höghastighets- och kontinuerliga flödes-/zonseparationer. Ett valfritt HEPA-filter förbättrar biosäkerheten. Idealiskt för avancerad forskning och bioproduktion.
Båda modellerna tillverkas skickligt i Tyskland vid en certifierad nollavfallsanläggning som drivs av 100 % förnybar energi.
Från akademisk forskning till bioproduktion uppfyller LYNX-centrifuger krävande tillämpningskrav med:
Exceptionell prestation: Uppnå upp till 100 605 x g och bearbeta upp till 6 l per körning.
Mångsidig rotorportfölj: Välj bland 19 rotorer, inklusive Thermo Scientific Fiberlite kolfiberrotorer med 15 års garanti, svängande skoprotorer för applikationer med hög RCF och fastvinkelrotorer för olika rör- och flaskstorlekar, samt kontinuerliga flödes-/zonalrotorer för storskaliga separationer.
Förkortad starttid och ökad rotorsäkerhet med rotorinnovationer
- Snabbt, säkert rotortryckknappssystem: Thermo Scientific Auto-Lock Rotorbyte möjliggör snabba byten på så lite som 3 sekunder.
- Automatisk rotorigenkänning: Thermo Scientific Auto-ID Instant Rotor Identification stödjer sömlös installation och hjälper till att eliminera användarfel.
Hållbart: GreenCool-teknologin sänker energiförbrukningen med upp till 13 %, ger minskad strömförsörjning vid start och stödjer högre hastigheter vid 4 °C, samt lägre vikt och lägre ljud jämfört med tidigare modeller.
Smart vakuumsystem (endast LYNX 6000-modellen): Aktivera endast vid behov, vilket ytterligare förbättrar energieffektiviteten.
Förbättrad biosäkerhet (endast LYNX 6000-modellen): Valfritt HEPA-filter ökar biosäkerhetsnivåerna för reglerade miljöer.
Användarvänligt gränssnitt: Thermo Scientific Centri-Touch Pekskärmen ger intuitiv kontroll, intern utbildning och säker användarinloggning med lösenordsskydd.
Klara för efterlevnad: Utformad för att underlätta GMP/GLP-datahantering och kompatibel med Thermo Scientific Centri-Log Plus Software för FDA 21 CFR Part 11-efterlevnad.
Fjärrövervakning: Thermo Scientific Centri-Vue Appen möjliggör realtidsspårning och styrning av flera centrifuger från en mobil enhet.
Optimerat för bekvämlighet: Kompakt, icke-bultbar design, automatisk dörröppning och integrerad arbetsyta förenklar vardagsarbetet.
Med banbrytande effektivitet, innovativ rotorteknik och hållbarhet i centrum omdefinierar LYNX Superspeed Centrifuge Series prestanda och tillförlitlighet samtidigt som den sänker den totala ägandekostnaden.
Tidigare modeller: Thermo Scientific Sorvall LYNX 4000 Superspeed Centrifuge och Thermo Scientific Sorvall LYNX 6000 Centrifuge.
Produkterna som nämns på denna sida är avsedda för laboratoriebruk. Det är kundens ansvar att säkerställa att produktens prestanda är lämplig för kundens specifika användning eller användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 6 x 1000 ml |
| Max. Hastighet | 29 000 varv/min |
| Max. RCF | 100 605 x g |
| Kylt | CFC-fri |
| Produktlinje | Thermo Scientific |
| Rotoridentifiering | Auto-ID Omedelbar |
| Spänning | 380/400 V |
| Produkttyp | centrifug |