Läs mer
Invitrogen™ Lyo-färdigt Bst DNA-polymeras
Produktkod. 17805217
Change view
Kvantitet:
1200 U
6000 U
Koncentration:
40 U/μl
6 U/μ L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Koncentration
17805217 6000 U 6 U/μ L
17815017 1200 U 6 U/μ L
17885207 1200 U 40 U/μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17805217 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A56656
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Invitrogen Lyo-ready Bst DNA Polymerase är en proprietär mutant av Bst DNA polymeras, stort fragment, med en snabb reaktionshastighet, ökad känslighet och ökad tolerans mot inhibitorer.
Invitrogen Lyo-ready Bst DNA Polymerase är en proprietär mutant av Bst DNA polymeras, stort fragment, med en snabb reaktionshastighet, ökad känslighet och ökad tolerans mot inhibitorer. Genom att bibehålla stark strängförskjutningsaktivitet bidrar detta enzym till att möjliggöra högeffektiva isotermiska amplifieringar såsom loop-medierad isotermisk amplifiering (LAMP).
Invitrogen Lyo-ready Bst DNA Polymerase är en proprietär mutant av Bst DNA polymeras, stort fragment, med en snabb reaktionshastighet, ökad känslighet och ökad tolerans mot inhibitorer. Genom att bibehålla stark strängförskjutningsaktivitet bidrar detta enzym till att möjliggöra högeffektiva isotermiska amplifieringar såsom loop-medierad isotermisk amplifiering (LAMP).
Lyo-färdigt Bst DNA-polymeras har ´→5´ 3 DNA-polymerasaktivitet och saknar ´→5´ 3 exonukleasaktivitet och 3 ´→5´ exonukleasaktivitet. Det är också ett glycerolfritt enzym, som möjliggör analyslyofilisering och användning i mikrofluidikbaserade teknologier.
Lyo-ready Bst DNA Polymerase funktioner
• Snabb måldetektering på så lite som 10 minuter
• Förbättrad känslighet ner till 50 kopior med optimerad reaktionsbuffert i (RT-)LAMP-reaktion
• Robust amplifiering, även från inhibitorinnehållande RNA- eller DNA-prover
• Förmåga att optimera LAMP- eller RT-LAMP-reaktioner för att passa dina behov
Applikationer
Lyo-ready Bst DNA Polymerase kan användas för en mängd olika applikationer inklusive:
• Loop-medierad isotermisk amplifiering (LAMP)
• Helgenomförstärkning (WGA)
• Rullande cirkelförstärkning (RCA )
• Rekombinaspolymerasamplifiering (RPA)
• Helikasberoende amplifiering (HDA)
• Exponentiell amplifieringsreaktion (EXPAR)
Anmärkningar
1. Om du utför LAMP-detektering i realtid med SYTO 9 Grön fluorescerande nukleinsyrafärgning, späd fonden till 50μ M med nukleasfritt vatten före varje användning.
2. SuperScript IV omvänd Transcriptase och RNaseOUT Rekombinant ribonukleasinhibitor rekommenderas för reaktioner som innehåller RNA-mål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Fristående enzym
För användning med (applikation) LAMPA, RT-LAMPA
Polymeras Lyo-färdigt Bst DNA-polymeras
Kvantitet 6000 U
Innehåll och lagring
•Lyo-färdigt Bst DNA-polymeras (5 x 200μ L vid 6 U/μ L)
• 10X Bst-reaktionsbuffert (3 x 1 mL)
• 200 mM MgCl2 (1 mL)
• 5 M betain (3 x 1 mL)
Butik på– 15 till– 25 °C.
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Optimal reaktionstemperatur 65 °C
Frakt skick Torr is
Koncentration 6 U/μ L
Reaktionstid ≤10 minuter