Läs mer
Invitrogen™ Lyo-färdiga enzymer och reagens för rekombinaspolymerasförstärkning (RPA)
Description
Invitrogen Lyo-färdiga rekombinaspolymerasamplifieringsreagenser (RPA) är designade för snabb, känslig och specifik DNA-amplifiering genom isotermiska RPA-reaktioner. Lyo-färdiga RPA-reagenser finns tillgängliga i fristående och kit-format. Omvänt transkriptas kan läggas till RPA-reaktionen för amplifiering av RNA-mål. Alla reagenser är glycerolfria, vilket möjliggör analyslyofilisering.
Funktioner hos Lyo-färdiga RPA-produkter
- Förbättrad känslighet ner till 1 kopia med optimerad (RT-)RPA-reaktionsbuffert
- Robust och specifik RNA/DNA-amplifiering
- Amplifiering från inhibitorinnehållande prover
- Snabb målförstärkning på så lite som 20 minuter
- Möjlighet att enkelt optimera RPA- eller RT-RPA-reaktioner
Kitkomponenter
Det Lyo-färdiga RPA-kitet innehåller alla nödvändiga komponenter för en RPA-reaktion:
- Lyo-klar T4 UvsX-protein —producerat från E. coli -celler som bär klonad uvsX-gen härledd från bakteriofag T4
- Lyo-klar T4 UvsY Protein —ett rekombinationsmediatorprotein som stimulerar homolog rekombination utförd av UvsX rekombinaset
- Lyo-färdigt Bst DNA-polymeras (kat. nr. A56655)— en proprietär mutant av Bst DNA Polymerase, Large Fragment, med snabb reaktionshastighet, ökad känslighet och tolerans mot inhibitorer
- Lyo-klar T4 Gene 32 Protein —ett enkelsträngat DNA-bindande protein producerat från E. coli -celler som bär klonad bakteriofag T4 gen 32
- Optimerad reaktionsbuffert, magnesiumklorid och dNTP
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Lyo-klart RPA-kit |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | RPA, RT-RPA |
| Polymeras | Lyo-färdigt Bst DNA-polymeras |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Forskningskategori | Nukleinsyraamplifiering |
| Innehåll och lagring | •Lyo-klar T4 UvsX-protein (1,2 mg/ml), 50μ L |
| Optimal reaktionstemperatur | 42 °C |
| Omvänt transkriptas | SuperScript IV omvänd Transcriptase |
| Frakt skick | Torr is |
| Show More |