Läs mer
Invitrogen™ Lyo-färdiga enzymer och reagens för rekombinaspolymerasförstärkning (RPA)
Produktkod. 30245335
Change view
Kvantitet:
100 reaktioner
120μ g
1600μ g
2000μ L
Produkttyp:
Lyo-klart RPA-kit
Lyo-redo T4 Gen 32 Protein
Lyo-redo T4 UvsX-protein
Lyo-redo T4 UvsY-protein
Reaktionsbuffert
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp
30245335 1600μ g Lyo-redo T4 Gen 32 Protein
30245214 120μ g Lyo-redo T4 UvsX-protein
30245152 120μ g Lyo-redo T4 UvsY-protein
30245027 2000μ L Reaktionsbuffert
30245142 100 reaktioner Lyo-klart RPA-kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30245335 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A72123
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Invitrogen Lyo-färdiga RPA-reagens är designade för snabb, känslig och specifik DNA-amplifiering genom isotermiska rekombinaspolymeras-amplifieringsreaktioner (RPA). Lyo-färdiga RPA-reagenser finns tillgängliga i fristående och kit-format.
Invitrogen Lyo-färdiga rekombinaspolymerasamplifieringsreagenser (RPA) är designade för snabb, känslig och specifik DNA-amplifiering genom isotermiska RPA-reaktioner. Lyo-färdiga RPA-reagenser finns tillgängliga i fristående och kit-format. Omvänt transkriptas kan läggas till RPA-reaktionen för amplifiering av RNA-mål. Alla reagenser är glycerolfria, vilket möjliggör analyslyofilisering.
Funktioner hos Lyo-färdiga RPA-produkter
  • Förbättrad känslighet ner till 1 kopia med optimerad (RT-)RPA-reaktionsbuffert
  • Robust och specifik RNA/DNA-amplifiering
  • Amplifiering från inhibitorinnehållande prover
  • Snabb målförstärkning på så lite som 20 minuter
  • Möjlighet att enkelt optimera RPA- eller RT-RPA-reaktioner
Kitkomponenter
Det Lyo-färdiga RPA-kitet innehåller alla nödvändiga komponenter för en RPA-reaktion:
  • Lyo-klar T4 UvsX-protein —producerat från E. coli -celler som bär klonad uvsX-gen härledd från bakteriofag T4
  • Lyo-klar T4 UvsY Protein —ett rekombinationsmediatorprotein som stimulerar homolog rekombination utförd av UvsX rekombinaset
  • Lyo-färdigt Bst DNA-polymeras (kat. nr. A56655)— en proprietär mutant av Bst DNA Polymerase, Large Fragment, med snabb reaktionshastighet, ökad känslighet och tolerans mot inhibitorer
  • Lyo-klar T4 Gene 32 Protein —ett enkelsträngat DNA-bindande protein producerat från E. coli -celler som bär klonad bakteriofag T4 gen 32
  • Optimerad reaktionsbuffert, magnesiumklorid och dNTP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Lyo-redo T4 Gen 32 Protein
Form Vätska
För användning med (applikation) RPA, RT-RPA, cDNA-syntes, PCR
Kvantitet 1600μ g
Forskningskategori Nukleinsyraamplifiering
Innehåll och lagring Lyo-klar T4 Gen 32 Protein, 80μ L, Förvara vid -25 °C till -15 °C.
Frakt skick Torr is
Koncentration 20 mg/mL