Läs mer
Invitrogen™ Lyo-ready SuperScript™ III Flash Reverse Transcriptase
Produktkod. 31662844
Change view
Kvantitet:
2 kU
Produktkod. Kvantitet
31662844 2 kU
1 options
Produktkod. 31662844 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A40006521
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lyo-ready SuperScript III Flash RT är lämplig för enstegs RT-qPCR-applikationer och hjälper till att säkerställa extremt kort RT-stegtid samt förbättrad specificitet, tillförlitlighet och termostabilitet.
Invitrogen Lyo-klara SuperScript III Flash Reverse Transcriptase ansluter sig till SuperScript-produktfamiljen som en omvänd transkriptas designad för enstegs RT-qPCR och utveckling av punkt-of-care-analys. Det är en ny SuperScript III Reverse-variant Transcriptase , konstruerad för ökad hastighet, termostabilitet och inhibitortolerans. Lyo-klara SuperScript III Flash Reverse Transcriptase ger förbättrad känslighet så låg som fem kopior per reaktion.
Fördelarna med Lyo-ready SuperScript III Flash Reverse Transcriptase inkluderar:
  • Utmärkt val för enstegs RT-qPCR
  • Snabb cDNA-syntes (~1 minut) minskar tiden till resultat
  • Hotstart möjliggör högkapacitetsapplikationer, bänkstabilitet och förbättrad specificitet hos ettstegs RT-qPCR
  • Termostabilitet upp till 70°°C möjliggör förhöjda reaktionstemperaturer och cDNA-syntes från komplexa RNA-mål
  • Hög tolerans mot inhibitorer gör systemet mindre beroende av RNA-provets renhet
  • Kommersiella rättigheter och anpassning möjliggör produktanvändning för kommersiella ändamål
En varm start
Lyo-ready SuperScript III Flash Reverse Transcriptase är inaktiv vid omgivningstemperatur på grund av hot start-mekanismen, vilket möjliggör rumstemperaturreaktion och förbättrad specificitet och konsekvens i RT-qPCR-resultaten. När den används tillsammans med varmstartad DNA-polymeras, såsom Lyo-ready Platinum™ II Taq DNA Polymerase, kan en fullt sammansatt masterblandning förvaras i rumstemperatur i upp till 24 timmar, vilket möjliggör högkapacitetsapplikationer och kompatibilitet med automation och utveckling av punkt-of-care-analys. På grund av ökad specificitet möjliggör detta enzympar även multiplex RT-qPCR med upp till fem mål.
Lyo-redo
Lyo-ready SuperScript III Flash Reverse Transcriptase är ett glycerolfritt enzym som säkerställer kompatibilitet med mikrofluidik, lufttorkning och lyofiliseringsteknologier. För en fullständig lyo-klar ettstegs RT-qPCR-lösning rekommenderar vi att använda SuperScript III Flash Reverse Transcriptase tillsammans med Lyo-klar Platinum II Taq DNA-polymeras. För att lära dig mer om Lyo-ready enzymes for utveckling av molekylär diagnostik, besök sidan thermofisher.com/lyo-ready.
OEM omvänd transkriptas
För att lära dig mer om OEM och råmaterial för molekylär diagnostik, anpassningsmöjligheter och kommersiella rättigheter, besök sidan thermofisher.com/mdx.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 60 U/μl
Innehåll och lagring •Lyo-ready SuperScript™ III Flash Revers Transcriptase, 2 kU
•vid -20 °C.
Formatera Fristående enzym
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Reaktionshastighet Snabb
Optimal reaktionstemperatur 60 °C
Kvantitet 2 kU
Ribonukleas H-aktivitet Minskad
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Virusdetektion
Hot Start Inbyggd Hot Start
Reaktionsformat Separata komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Utgångsmaterial RNA
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.