Läs mer
Micronova™ LyoTool™ Dubbel mopp med platt huvud
Produktkod. 15880878 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Mått:
35,6 x 8,9 cm (14 x 3,5 tum)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått Förpackningsstorlek
15880878 35,6 x 8,9 cm (14 x 3,5 tum) Varje
1 options
Produktkod. 15880878 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer QDBP1403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5955.00 SEK
    5792.90 SEK / Paket med 1
    Save 162.10 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Kräver
Snapmop eller Pocketmop 14 tums överdrag och handtag i SSU-serien
En anpassad dubbelpläterad moppram med platt huvud speciellt designad för att rengöra både toppen och botten av frystorkarhyllorna med en gång. Designad för användning med SnapMop™ och PocketMop™ serien moppöverdrag med platt huvud.
De Micronova LyoTool™ Dual Flat Head Mop har två kompressionsplattor som säkerställer att en jämn mängd desinfektionsmedel släpps över toppen och botten av frystorkningshyllorna samtidigt.
  • Dubbelpläterad plattmoppadapter
  • Rengör toppen och botten av frystorkarhyllorna med en gång
  • Kompressionsplattor för jämn sanering
  • Består av elektropolerat rostfritt stål och acetal
  • Använd med SnapMop eller PocketMops
  • Tål starka desinfektionsmedel
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 35,6 x 8,9 cm (14 x 3,5 tum)
Produkttyp Mopp
Typ av huvud Dubbel lägenhet
Färg Svart
Längd (engelska) 14 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 35.6 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Höjd (metrisk) 7.6 cm
Höjd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 8.9 cm
Bredd (engelska) 3,5 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 1 st
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur
För användning med (utrustning) LyoTool
För användning med (applikation) Rengöring och desinficering av frystorkarhyllor, topp och botten på samma gång
Material Acetal, Elektropolerat rostfritt stål (304)