Läs mer
BUCHI Lyovapor™ Torkkammare
Produktkod. 17294684 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Antal hyllor:
4
5
6
Stil:
12-positioners mångfald
Standard
Stoppning av ampuller
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal hyllor Stil
17294684 4 12-positioners mångfald
17214694 4 Stoppning av ampuller
17224694 5 Standard
17244694 6 Standard
17274684 4 Standard
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17294684 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11DCPH24210
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Frystorkningsflexibilitet för grundläggande och avancerad torkning av flaskor, hyllor och flaskor.
  • Manifolder: adaptrar för traditionella frystorkbägare eller rundbottnade flaskor
  • Hyllor: för flaskor, tallrikar och föremål med oregelbundna formade artiklar
  • Uppvärmda hyllor: avancerad kontroll av torkningsprocessen och tillämpningar
  • Stoppkammare: Försegla ampuller utan exponering för omgivande fukt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Produkthyllor
Antal hyllor 4
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till -105 °C
Material Akryl
Stil 12-positioners mångfald