Läs mer
BUCHI Lyovapor™ Torkkammare
Produktkod. 17254694 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Typ:
Bänk frystork
Uppvärmd produkthylla
Antal hyllor:
0
4
6
Stil:
12-positions manifoldtopp
24-positions manifoldtopp
Standard Top
Stoppning av flaskor på toppen
Inkluderar:
4 exempel på temperatursensorer
6 exempel på temperatursensorer
Endast kammare
Endast torkkammare
Tryckdifferenstestning
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Antal hyllor Stil Inkluderar unitSize
17254694 Uppvärmd produkthylla 6 12-positions manifoldtopp 4 exempel på temperatursensorer Varje
30130641 Uppvärmd produkthylla 6 Standard Top Tryckdifferenstestning -
17234694 Uppvärmd produkthylla 6 Standard Top 6 exempel på temperatursensorer Varje
30130644 Uppvärmd produkthylla 4 Stoppning av flaskor på toppen 4 exempel på temperatursensorer -
17204694 Uppvärmd produkthylla 4 Stoppning av flaskor på toppen Endast kammare -
17284684 Uppvärmd produkthylla 4 12-positions manifoldtopp 4 exempel på temperatursensorer -
18804171 Uppvärmd produkthylla 4 Standard Top Tryckdifferenstestning -
17264684 Uppvärmd produkthylla 4 Standard Top Endast kammare -
15912711 Bänk frystork 6 12-positions manifoldtopp Endast torkkammare Varje
15902711 Bänk frystork 6 Standard Top Endast torkkammare Varje
30130646 Bänk frystork 0 Stoppning av flaskor på toppen Endast torkkammare -
15992701 Bänk frystork 4 12-positions manifoldtopp Endast torkkammare Varje
15982701 Bänk frystork 4 Standard Top Endast torkkammare Varje
15962701 Bänk frystork 0 24-positions manifoldtopp Endast torkkammare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 17254694 Supplier BUCHI Supplier No. 11DCPH26200
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Add to basket
Add to basket
Frystorkningsflexibilitet för grundläggande och avancerad torkning av flaskor, hyllor och flaskor.
  • Fördelare: adaptrar för traditionella frystorkande bägare eller rundbottnade kolvar
  • Hyllor: för flaskor, tallrikar och oregelbundet formade föremål
  • Uppvärmda hyllor: avancerad kontroll av torkprocess och applikationer
  • Stoppkammare: försegla flaskorna utan att de utsätts för omgivande fukt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Uppvärmd produkthylla
Antal hyllor 6
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till -105 °C
Material Akryl
Stil 12-positions manifoldtopp
Inkluderar 4 exempel på temperatursensorer
Pluggtyp Nordamerika
Spänning 220/240 V