Läs mer
BUCHI Lyovapor™ L-200
Handla allt Buchi Produkter
Inkluderar:
Mobil vagn, vakuumpump, torkkammargrenrör
Torkkammarens grenrör
Vakuumpump, Torkkammargrenrör
Antal hyllor:
4
6
Vakuumpump:
Edwards nXDS6iC
Pfeiffer DUO 6
na
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- High quality freeze drying (-55°C, 6 kg)
- High level of automation
- Infinite Control™ includes:
- Easy method creation
- Method running
- Data logging
- Chart recording in real-time and interruption if needed
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 6 kg |
| Kapacitet (engelska) | 13.2 lb. |
| Antal hyllor | 4 |
| Temperaturområde (metriskt) | -55°C to +30°C |
| Material | Stainless Steel |
| Vakuumpump | Edwards nXDS6iC |
| Inkluderar | Mobil vagn, vakuumpump, torkkammargrenrör |
| Höjd (engelska) | 20.1 in. |
| Längd (engelska) | 23.15 in. |
| Spänning | 240 V |