Läs mer
BUCHI Lyovapor™ L-200
Produktkod. 17234734 Handla allt Buchi Produkter
Inkluderar:
Mobil vagn, Vakuumpump, Torkkammargrenrör
Torkkammarens grenrör
Vakuumpump, Torkkammargrenrör
Antal hyllor:
4
6
Vakuumpump:
Edwards nXDS6iC
Pfeiffer DUO 6
na
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17234734
Brand: BUCHI 11L200IN1622001101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Frystork med Infinite-Control™
  • Högkvalitativ frystorkning (-55 °C, 6 kg)
  • Hög nivå av automatisering
  • Oändlig Control™ inkluderar:
    • Enkel metod att skapa
    • Metoden körs
    • Dataloggning
    • Sjökortsinspelning i realtid och avbrott vid behov
Specifikationer
Typ Freeze Dryer
Kapacitet (metrisk) 6 kg
Kapacitet (engelska) 13.2 lb.
Antal hyllor 6
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +30 °C
Material Rostfritt stål
Vakuumpump Pfeiffer DUO 6
Inkluderar Mobil vagn, Vakuumpump, Torkkammargrenrör
Höjd (engelska) 20,1 tum.
Längd (engelska) 23.15 tum.
Pluggtyp All except North America
Spänning 240 V