Läs mer
BUCHI Lyovapor™ L-200
Handla allt Buchi Produkter
Inkluderar:
Mobil vagn, Vakuumpump, Torkkammargrenrör
Torkkammarens grenrör
Vakuumpump, Torkkammargrenrör
Antal hyllor:
4
6
Vakuumpump:
Edwards nXDS6iC
Pfeiffer DUO 6
na
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Högkvalitativ frystorkning (-55 °C, 6 kg)
- Hög nivå av automatisering
- Oändlig Control™ inkluderar:
- Enkel metod att skapa
- Metoden körs
- Dataloggning
- Sjökortsinspelning i realtid och avbrott vid behov
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Freeze Dryer |
| Kapacitet (metrisk) | 6 kg |
| Kapacitet (engelska) | 13.2 lb. |
| Antal hyllor | 6 |
| Temperaturområde (metriskt) | -55 °C till +30 °C |
| Material | Rostfritt stål |
| Vakuumpump | Edwards nXDS6iC |
| Inkluderar | Mobil vagn, Vakuumpump, Torkkammargrenrör |
| Höjd (engelska) | 20,1 tum. |
| Längd (engelska) | 23.15 tum. |
| Visa mer |